Tisk…
4-Methylindole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-1H-indole
OR1114-1G OR1114-25G OR1114-5G
APOSOR1114-1GEA 622 CZK
APOSOR1114-1G APOSOR1114-25G APOSOR1114-5G
4-Methylindole 96%
4-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 267 °C
Bod tání: 5 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005668
CAS číslo: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5