Tisk…
4-Chloro-6-morpholin-4-yl-pyrimidin-2-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-6-morpholinopyrimidin-2-amine
OR111391-1G OR111391-5G
APOSOR111391-1GEA 2240 CZK
APOSOR111391-1G APOSOR111391-5G
4-Chloro-6-morpholin-4-yl-pyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
Vzorec: C₈H₁₁ClN₄O
MW: 214.66 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00664697
CAS číslo: 339016-18-1