Tisk…
Bromomethyl methyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11138-25G OR11138-5G
APOSOR11138-25GEA 4570 CZK
APOSOR11138-25G APOSOR11138-5G
Bromomethyl methyl ether
Bromomethyl methyl ether
Vzorec: C₂H₅BrO
Bod varu: 27 °C
Bod tání: 87 °C
Hustota: 1,531 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000171
CAS číslo: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III