1-Bromo-2-methoxyethane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromoethyl methyl ether
OR11137-100G
OR11137-500G
OR11137-1KG
APOSOR11137-100GEA
2280
CZK
APOSOR11137-100G
APOSOR11137-500G
APOSOR11137-1KG
1-Bromo-2-methoxyethane 98%
1-Bromo-2-methoxyethane
Vzorec:
BrH₂CCH₂OCH₃ MW: 138.99 Bod varu: 109…110 °C Hustota: 1.478 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 28 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000236 CAS číslo: 6482-24-2 EINECS: 229-339-4 UN: 3271 ADR: 3 III |