4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11136-500G
APOSOR11136-500GEA
1950
CZK
APOSOR11136-500G
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Vzorec:
C₈H₁₀BrN MW: 200,08 g/mol Bod varu: 264 °C Bod tání: 52…54 °C Bod vzplanutí: >113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000093 CAS číslo: 586-77-6 EINECS: 209-582-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...