Tisk…
6-Chloropyridine-2-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR111351-10G OR111351-1G OR111351-5G
APOSOR111351-10GEA 32110 CZK
APOSOR111351-10G APOSOR111351-1G APOSOR111351-5G
6-Chloropyridine-2-carbonyl chloride
6-Chloropyridine-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00274531
CAS číslo: 80099-98-5
UN: 3261
ADR: 8,III