Tisk…
α-Iodo-4-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111344-1G OR111344-5G
APOSOR111344-1GEA 3230 CZK
APOSOR111344-1G APOSOR111344-5G
α-Iodo-4-nitrotoluene
α-Iodo-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆INO₂
MW: 263.03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 3145-86-6