Tisk…
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111308-250MG OR111308-500MG
APOSOR111308-250MGEA 622 CZK
APOSOR111308-250MG APOSOR111308-500MG
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08704709
CAS číslo: 14714-22-8