Tisk…
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111301-10G OR111301-5G
APOSOR111301-10GEA 0 CZK
APOSOR111301-10G APOSOR111301-5G
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03787565
CAS číslo: 147124-36-5