Tisk…
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111300-5G OR111300-1G
APOSOR111300-5GEA 5630 CZK
APOSOR111300-5G APOSOR111300-1G
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Vzorec: C₁₉H₂₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00428365
CAS číslo: 59662-38-3