Tisk…
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111296-5G OR111296-1G
APOSOR111296-5GEA 4860 CZK
APOSOR111296-5G APOSOR111296-1G
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₄N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09932504
CAS číslo: 1016501-27-1