Tisk…
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11129-10G OR11129-5G
APOSOR11129-10GEA 1780 CZK
APOSOR11129-10G APOSOR11129-5G
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane 96%
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
Vzorec: C₅H₆Br₂Cl₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101445
CAS číslo: 98577-44-7