Tisk…
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2,5-dichloronicotinate
OR111287-1G OR111287-5G
APOSOR111287-1GEA 2980 CZK
APOSOR111287-1G APOSOR111287-5G
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO₂
MW: 220,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07636850
CAS číslo: 148065-10-5