Benzamidine hydrochloride hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR11123-100G
OR11123-25G
OR11123-5G
APOSOR11123-100GEA
0
CZK
APOSOR11123-100G
APOSOR11123-25G
APOSOR11123-5G
Benzamidine hydrochloride hydrate
Benzamidine hydrochloride hydrate
Vzorec:
C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O Bod tání: 82…85 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00066285 CAS číslo: 206752-36-5 EINECS: 216-795-4 |