Tisk…
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
OR111221-1G OR111221-5G OR111221-10G
APOSOR111221-1GEA 1080 CZK
APOSOR111221-1G APOSOR111221-5G APOSOR111221-10G
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739269
CAS číslo: 59128-15-3