Tisk…
1H-Indole-3-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111176-1G OR111176-5G
APOSOR111176-1GEA 0 CZK
APOSOR111176-1G APOSOR111176-5G
1H-Indole-3-carbonyl chloride
1H-Indole-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09833817
CAS číslo: 59496-25-2