(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111157-1G
OR111157-5G
APOSOR111157-1GEA
2610
CZK
APOSOR111157-1G
APOSOR111157-5G
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
Vzorec:
C₁₁H₁₄N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00158788 CAS číslo: 51207-86-4 |