2-Pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111153-10G
OR111153-1G
OR111153-5G
APOSOR111153-10GEA
0
CZK
APOSOR111153-10G
APOSOR111153-1G
APOSOR111153-5G
2-Pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
2-Pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₁N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07792921 CAS číslo: 59025-38-6 |