Tisk…
2-Piperidinonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111151-1G OR111151-5G
APOSOR111151-1GEA 0 CZK
APOSOR111151-1G APOSOR111151-5G
2-Piperidinonicotinonitrile
2-Piperidinonicotinonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113613
CAS číslo: 34595-23-8