Tisk…
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111149-1G OR111149-250MG
APOSOR111149-1GEA 5130 CZK
APOSOR111149-1G APOSOR111149-250MG
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12198115
CAS číslo: 347187-30-8