Tisk…
(±)-1-Aminoindan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Aminoindan, 1-Indanamine, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (±)-1-Indanylamine
OR11114-1G OR11114-5G
APOSOR11114-1GEA 953 CZK
APOSOR11114-1G APOSOR11114-5G
(±)-1-Aminoindan
(±)-1-Aminoindan
Vzorec: C₉H₁₁N
Bod varu: 96…98 °C
Hustota: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003799
CAS číslo: 34698-41-4