Tisk…
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111133-1G OR111133-5G
APOSOR111133-1GEA 3480 CZK
APOSOR111133-1G APOSOR111133-5G
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 79606-48-7