Tisk…
3-Chloroanthranilic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11113-100G OR11113-25G
APOSOR11113-100GEA 3540 CZK
APOSOR11113-100G APOSOR11113-25G
3-Chloroanthranilic acid 98%
3-Chloroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Bod tání: 189…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134229
CAS číslo: 6388-47-2