Tisk…
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111128-10G OR111128-1G OR111128-5G
APOSOR111128-10GEA 1950 CZK
APOSOR111128-10G APOSOR111128-1G APOSOR111128-5G
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321244
CAS číslo: 32387-21-6