Tisk…
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111124-5G OR111124-1G
APOSOR111124-5GEA 4900 CZK
APOSOR111124-5G APOSOR111124-1G
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060890
CAS číslo: 5379-19-1