Tisk…
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111116-1G OR111116-5G OR111116-10G
APOSOR111116-1GEA 827 CZK
APOSOR111116-1G APOSOR111116-5G APOSOR111116-10G
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371613
CAS číslo: 713-09-7