Tisk…
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111100-1G OR111100-5G
APOSOR111100-1GEA 2860 CZK
APOSOR111100-1G APOSOR111100-5G
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₈H₁₂N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128289
CAS číslo: 158001-28-6