Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR111095-1G
OR111095-5G
OR111095-250MG
APOSOR111095-1GEA
5100
CZK
APOSOR111095-1G
APOSOR111095-5G
APOSOR111095-250MG
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Vzorec:
C₉H₈BrN₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02186429 CAS číslo: 134044-63-6 |