Tisk…
2-Acetyl-3,4-dibromothiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,4-Dibromothiophen-2-yl)ethanone, 1-(3,4-Dibromothien-2-yl)ethanone
OR111072-10G OR111072-1G OR111072-5G
APOSOR111072-10GEA 0 CZK
APOSOR111072-10G APOSOR111072-1G APOSOR111072-5G
2-Acetyl-3,4-dibromothiophene
2-Acetyl-3,4-dibromothiophene
Vzorec: C₆H₄Br₂OS
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 57681-57-9