Tisk…
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111071-1G OR111071-5G
APOSOR111071-1GEA 1370 CZK
APOSOR111071-1G APOSOR111071-5G
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
Vzorec: C₂₂H₁₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907863
CAS číslo: 95162-14-4