Tisk…
Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111056-1G OR111056-5G
APOSOR111056-1GEA 6020 CZK
APOSOR111056-1G APOSOR111056-5G
Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Vzorec: C₂₀H₃₀N₂O₅
MW: 378,47 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100098
CAS číslo: 1216410-07-9