Tisk…
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111048-1G OR111048-5G
APOSOR111048-1GEA 0 CZK
APOSOR111048-1G APOSOR111048-5G
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Vzorec: C₆H₉ClN₄O
Bod tání: 150…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13188631
CAS číslo: 2846-77-7