Tisk…
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111021-1G OR111021-5G OR111021-25G
APOSOR111021-1GEA 1290 CZK
APOSOR111021-1G APOSOR111021-5G APOSOR111021-25G
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02710285
CAS číslo: 28737-33-9