Tisk…
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11102-5G OR11102-10G
APOSOR11102-5GEA 3710 CZK
APOSOR11102-5G APOSOR11102-10G
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
1,3-Bis(4-chlorophenyl)urea
Vzorec: C₁₃H₁₀Cl₂N₂O
MW: 281,14 g/mol
Bod tání: 302…305 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018541
CAS číslo: 1219-99-4