Tisk…
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111012-10G OR111012-1G OR111012-5G
APOSOR111012-10GEA 13030 CZK
APOSOR111012-10G APOSOR111012-1G APOSOR111012-5G
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01765038
CAS číslo: 127406-79-5