Tisk…
1H-Indole-2-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111006-1G OR111006-5G
APOSOR111006-1GEA 6850 CZK
APOSOR111006-1G APOSOR111006-5G
1H-Indole-2-carbonyl chloride
1H-Indole-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09833544
CAS číslo: 58881-45-1
UN: 3261
ADR: 8,III