Tisk…
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110998-1G OR110998-5G
APOSOR110998-1GEA 0 CZK
APOSOR110998-1G APOSOR110998-5G
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
4-(4-Nitrobenzyl)morpholine
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₃
MW: 222,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00448629
CAS číslo: 6425-46-3