Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110968-1G
OR110968-5G
OR110968-250MG
APOSOR110968-1GEA
1990
CZK
APOSOR110968-1G
APOSOR110968-5G
APOSOR110968-250MG
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec:
C₉H₇ClN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07021508 CAS číslo: 900019-38-7 |