Tisk…
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110960-1G OR110960-250MG
APOSOR110960-1GEA 5060 CZK
APOSOR110960-1G APOSOR110960-250MG
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Vzorec: C₇H₅BrN₄
MW: 225,05 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09834926
CAS číslo: 857641-46-4