Tisk…
1H-Indole-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110958-1G OR110958-250MG OR110958-5G
APOSOR110958-1GEA 3270 CZK
APOSOR110958-1G APOSOR110958-250MG APOSOR110958-5G
1H-Indole-2-carboxamide
1H-Indole-2-carboxamide
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160.18 g/mol
Bod tání: 225…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231036
CAS číslo: 1670-84-4