Tisk…
Methyl (2-nitrophenyl)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-(2-nitrophenyl)acetate
OR110947-5G OR110947-25G
APOSOR110947-5GEA 662 CZK
APOSOR110947-5G APOSOR110947-25G
Methyl (2-nitrophenyl)acetate 98%
Methyl (2-nitrophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00968465
CAS číslo: 30095-98-8