Tisk…
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-(4-iodophenyl)acetate
OR110943-1G OR110943-25G OR110943-5G
APOSOR110943-1GEA 622 CZK
APOSOR110943-1G APOSOR110943-25G APOSOR110943-5G
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₁IO₂
MW: 290,0976 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779004
CAS číslo: 15250-46-1