Tisk…
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3'-Amino-4'-hydroxyacetophenone
OR110942-1G OR110942-250MG
APOSOR110942-1GEA 5290 CZK
APOSOR110942-1G APOSOR110942-250MG
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657507
CAS číslo: 54255-50-4