Tisk…
2-Chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110940-1G OR110940-250MG OR110940-500MG
APOSOR110940-1GEA 1240 CZK
APOSOR110940-1G APOSOR110940-250MG APOSOR110940-500MG
2-Chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
2-Chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Vzorec: C₇H₅ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09756941
CAS číslo: 114834-03-6