2-Acetyl-5-bromobenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(5-Bromobenzofuran-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-bromobenzo[b]furan
OR110915-1G
OR110915-5G
APOSOR110915-1GEA
1450
CZK
APOSOR110915-1G
APOSOR110915-5G
2-Acetyl-5-bromobenzofuran
2-Acetyl-5-bromobenzofuran
Vzorec:
C₁₀H₇BrO₂ MW: 239.07 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00276737 CAS číslo: 38220-75-6 |