Tisk…
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110909-1G OR110909-5G
APOSOR110909-1GEA 0 CZK
APOSOR110909-1G APOSOR110909-5G
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132.1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663805
CAS číslo: 874-10-2