Tisk…
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11090-25G OR11090-5G
APOSOR11090-25GEA 6120 CZK
APOSOR11090-25G APOSOR11090-5G
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017544
CAS číslo: 67973-32-4