Tisk…
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110898-1G OR110898-5G
APOSOR110898-1GEA 6620 CZK
APOSOR110898-1G APOSOR110898-5G
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143238
CAS číslo: 59857-87-3