Tisk…
3-Bromobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11089-100G OR11089-25G
APOSOR11089-100GEA 1160 CZK
APOSOR11089-100G APOSOR11089-25G
3-Bromobenzonitrile 98%
3-Bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrN
Bod varu: 224…226 °C
Bod tání: 37…41 °C
Hustota: 1,562 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001796
CAS číslo: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III