Tisk…
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110885-1G OR110885-5G
APOSOR110885-1GEA 3310 CZK
APOSOR110885-1G APOSOR110885-5G
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₃
Bod tání: 113…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03131298
CAS číslo: 83747-30-2